BML-280 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLST3710005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLST3710005
BML-280 ≥98% (par CCM)
BML-280
Potent and selective inhibitor of phospholipase D2 (PLD2) in cellular (PLD1 IC50 = 1900nM Calu-1 cells; PLD2 IC50 = 90nM HEK293-gfpPLD2 cells) and in vitro (hPLD1 IC50 = >20’000nM; hPLD2 IC50 = 500nM) assays.
  • PLD inhibitor
Off-white solid.
Soluble in DMSO (>25mg/ml) or 100% ethanol (>25mg/ml).
Formule: C₂₅H₂₇N₅O₂
MW: 429,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1158347-73-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/40/45401540.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité