U-73343 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 1-[6-[[(17b)-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl]amino]hexyl]-2,5-pyrrolidinedione
BMLST3920005 BMLST3920025
ENZOBMLST3920005EA 165 EUR InStock
ENZOBMLST3920005 ENZOBMLST3920025
U-73343 ≥98% (par HPLC)
U-73343
Inactive analog of U-73122 which only slightly inhibits phospholipase C. May be used as a negative control.
  • Phospholipase inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in methylene chloride or chloroform; slightly soluble in DMSO (2mg/ml) or 100% ethanol (1mg/ml); sparingly soluble in aqueous solutions.
Formule: C₂₉H₄₂N₂O₃
MW: 466,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211221
Numéro CAS: 142878-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4bb882c407085c163ec076b8ce67d7615ce0bd&vid=6ca940de98bcd96e0907ff1440c443a5438303eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité