Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SB-415286 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI3110005EA 275 EUR InStock
ENZOBMLEI3110005
SB-415286 ≥98% (par HPLC)
SB-415286
Potent and selective inhibitor of GSK-3β (IC50=78nM). Stimulates glycogen synthesis in human liver cells and mimics other actions of insulin. Protects primary neurons from death induced by PI-3 kinase pathway inhibition suggesting therapeutic potential in neurodegenerative diseases and stroke.

  • GSK inhibitor

Yellow Solid.

Soluble in DMSO, ethanol or methanol.


Formule: C₁₆H₁₀ClN₃O₅
MW: 359,73 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04039789
Numéro CAS: 264218-23-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/60/45403760.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité