BML-288
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 5-Methyl-6-oxo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)-7H-furo[2,3-f]indole-7-carboxamide
ENZOBMLPD2000025EA 390.5 EUR InStock
ENZOBMLPD2000025
BML-288
BML-288
PDE2 inhibitor
Potent (IC50=40nM) and selective (290X selectivity over other PDE isoforms) inhibitor of phosphodiesterase Type II (PDE2). Displayed no significant level of binding to neither a collection of 54 receptors and ion channels, nor to a panel of 30 kinases. BML-288 demonstrated no inhibition of 5-lipoxygenase (5-LO) or cyclooxygenase (COX-1). BML-288 is more potent and selective than EHNA (BML-PD129).
Formule: C₁₄H₁₀N₄O₃S
MW: 314,32 g/mol
Numéro CAS: 851681-89-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/17/45401417.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité