Di-8-ANEPPS ≥90% (par HPLC) colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZ52204EA 438.9 EUR InStock
ENZOENZ52204
Di-8-ANEPPS ≥90% (par HPLC) colorant pour membranes, pour histologie
Di-8-ANEPPS
Membrane Potential Detector
Di-8-ANEPPS is a member of the ANEP class of membrane potential dyes. These dyes are weakly fluorescent in aqueous media, and become strongly fluorescent upon binding to lipophilic environments such as membranes. A change in the surrounding electronic field demonstrates a membrane potential-dependent shift in excitation spectra. Di-8-ANEPPS is less susceptible for cellular internalization than other ANEP dyes probably due to a sulfonate group. The response is sufficiently fast to detect transient (millisecond) potential changes in excitable cells, including single neurons, cardiac cells and intact brains. Wavelength Maxima: Excitation 498nm, Emission 713nm
Formule: C₃₆H₅₂N₂O₃S
MW: 592,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453608
Numéro CAS: 157134-53-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/03/45401603.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité