Mitomycine C ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3110002 BMLGR3110010
ENZOBMLGR3110002EA 61.6 EUR InStock
ENZOBMLGR3110002 ENZOBMLGR3110010
Mitomycine C ≥95%
Mitomycine C
Antitumor antibiotic. DNA crosslinking and damaging agent. Inhibitor of DNA synthesis, nuclear division and cancer cells. DNA intercalating agent. Induces apoptosis in a variety of cells via a p53-dependent pathway.
  • Blue-violet solid
Soluble in water (1 mg/mL, warm), 100% ethanol (1 mg/mL, warm), DMSO (15 mg/mL) or methanol
Formule: C₁₅H₁₈N₄O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078109
Numéro CAS: 50-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e6bbee0e2f0bc6e25cf7b790851f20151248c27&vid=c15dce1df27e53d2eaf3f1635520baae4b79c330&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité