Ibotenic acid ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEA1200001EA 132 EUR InStock
ENZOBMLEA1200001
Ibotenic acid ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé
Ibotenic acid
mGluR agonist. Potent glutamate receptor agonist. Displays full agonist activity at mGlu1 and mGlu5.
Soluble in water (20 mg/ml).
Attention: Store, as supplied, at room temperature for up to 1 year. Store solutions at -20 °C for up to 3 months.
Formule: C₅H₆N₂O₄
MW: 158,113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069294
Numéro CAS: 2552-55-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/04/45403604.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Determined by H-NMR and MS
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité