Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ZM-306416 hydrochloride ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI3530001EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLEI3530001
ZM-306416 hydrochloride ≥98% (par CCM)
ZM-306416 hydrochloride
VEGF receptor tyrosine kinase inhibitor. Inhibits KDR (IC50=100nM) and Flt (IC50=2µM) tyrosine kinases.

  • VEGFR inhibitor

Off-white solid.

Soluble in DMSO (3 mg/ml) or ethanol (1 mg/ml).


Formule: C₁₆H₁₃ClFN₃O₂
MW: 333,747 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703133
Numéro CAS: 690206-97-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/96/45403796.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité