L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
7-Oxo-7H-benzo[de]benzo[4,5]imidazo[2,1-a]isoquinoline-3-carboxylic acid ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 7-Oxo-7H-benzo[de]benzo[4,5]imidazo[2,1-a]isoquinoline-3-carboxylic acid
BMLEI3890005 BMLEI3890025
ENZOBMLEI3890005EA 114 EUR InStock
ENZOBMLEI3890005 ENZOBMLEI3890025
7-Oxo-7H-benzo[de]benzo[4,5]imidazo[2,1-a]isoquinoline-3-carboxylic acid ≥98% (par CCM)
STO-609
CaM kinase kinase inhibitor
STO-609 is a specific CaM kinase kinase (CaM-KK) inhibitor. Ki=0.2µM and 0.04µM for alpha and beta isotypes respectively. Demonstrates >80-fold selectivity for CAM-KK over CaMK1, CaMK2, CaMK4, MLCK, PKA, PKC, and p42 MAPK. Concentrations up to 10µg/ml do not affect cellular viability. It is a tool for exploring the role of the CaM-KK pathway in various physiological processes.
Formule: C₁₉H₁₀N₂O₃
MW: 314.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD30685721
Numéro CAS: 52029-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d98684ec65e0262f87caa444bd7643027398386&vid=a0be4941dd26648e1927390e3b0acee14b562885&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité