Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Meclofenamic acid sodium salt ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI1630005EA 93.5 EUR InStock
ENZOBMLEI1630005
Meclofenamic acid sodium salt ≥98% (par HPLC)
Meclofenamic acid sodium salt
Dual 5-lipoxygenase (IC50=46.8 µM) and cyclooxygenase I and II inhibitor (IC50=0.6 µM). Clinically useful NSAID.

  • COX inhibitor

White solid.

Soluble in water (15mg/ml slightly cloudy).


Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Point de fusion: 289…291 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077376
Numéro CAS: 6385-02-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/68/45403668.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité