bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342) ≥95% (par HPLC), Ultrapure colorant
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZ52401EA 183.7 EUR InStock
ENZOENZ52401
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342) ≥95% (par HPLC), Ultrapure colorant
bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342)
DNA dye
Hoechst 33342 is fluorescent probe useful for detecting DNA by fluorescence microscopy and flow cytometry. Hoechst 33342 may be used on live or fixed cells and is also applicable for cell cycle analysis and monitoring DNA condensation by flow cytometry. An additional ethyl group renders Hoechst 33342 more lipophilic, and thus more readily cell permeable than Hoechst 33258 . Exclusion of Hoechst 33342 dye is a characteristic common to stem cells, as well as chemotherapy-resistant cancer cells. Wavelength Maxima: Excitation 350nm, Emission 461nm
Formule: C₂₇H₂₈N₆O·3HCl
MW: 561,93 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-52-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/16/45401616.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité