SB590885 dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1130005 ENZCHM1130010
ENZOENZCHM1130005EA 172.7 EUR InStock
ENZOENZCHM1130005 ENZOENZCHM1130010
SB590885 dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
SB590885 dihydrochloride
Potent B-Raf inhibitor.
Selective for B-Raf against 46 other kinases. SB 590885 dihydrochloride decreases anchorage-independent growth of melanoma cell lines. Inhibits ERK phosphorylation and proliferation in tumor cells expressing B-RafV600E.
Formule: C₂₇H₂₇N₅O₂·2HCl
Numéro CAS: 405554-55-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00a2e5b3b35a2fccbee4fc834614dad6bca1b56a&vid=938f5ebf3053b666ab62ed0b5523478eaa4315d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité