Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eicosa-5Z,8Z-dienoic acid ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLFA0240001EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLFA0240001
Eicosa-5Z,8Z-dienoic acid ≥98% (par CCM)
Eicosa-5Z,8Z-dienoic acid
Arachidonic acid analog.

Arachidonic acid analog lacking the C-11 and C-14 double bonds.

Soluble in ethanol or DMSO.


https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/48/45403848.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité