Cysteinyl leukotriene mixture ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLSM1050001EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLSM1050001
Cysteinyl leukotriene mixture ≥90% (par HPLC)
Cysteinyl leukotriene mixture
Information de livraison: Each ampule contains 10 µg of each of the following leukotrienes: leukotriene C4, leukotriene D4 and leukotriene E4 dissolved in 600 µl methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH = 5.6.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥90% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité