Phosphatidylbutanol ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST4010010 BMLST4010050
ENZOBMLST4010010EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLST4010010 ENZOBMLST4010050
Phosphatidylbutanol ≥98% (par CCM)
Phosphatidylbutanol
Phosphatidylbutanol is a useful chromatographic standard for PLD assay.
Soluble in chloroform.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4b7a33e1dd42d43678797fa834de6b259151082&vid=5806fe62e684de3ab47d4f148d43bac0a1a4f85e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité