7-HC-6-heptenoate ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLST5010010EA 107.8 EUR InStock
ENZOBMLST5010010
7-HC-6-heptenoate ≥98% (par CCM)
7-HC-6-heptenoate
Phospholipase substrate.
PLA₂ fluorogenic substrate for use in assays without phospholipid and Ca²⁺. For use with purified enzyme, as this substrate is nonspecific. Ideal for drug discovery, HTS, and similar applications. Ex.: 360 nm, Em.: 460 nm.
Soluble in DMSO (50 mg/ml) or ethanol (35 mg/ml).
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/46/45401546.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité