N-Arachidonoyl-L-phenylalanine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLFA0400025EA 372.9 EUR InStock
ENZOBMLFA0400025
N-Arachidonoyl-L-phenylalanine ≥98% (par CCM)
N-Arachidonoyl-L-phenylalanine
Putative endogenous member of a growing family of lipo-amino acids (N-acyl amino acids).
Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or 100% ethanol (>25 mg/ml).
Attention: Subject to oxidation.
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/55/45403855.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité