BML-282
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: N-(3,4-Dichlorobenzyl)-5-bromoisatin O-acetyloxime
ENZOBMLEI4000005EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLEI4000005
BML-282
BML-282
UCH inhibitor
Novel inhibitor of ubiquitin C-terminal hydrolase L1 (IC50 = 0.81 µM). It displays 21-fold greater selectivity over UCH-L3 (IC50 = 17 µM).
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/25/45403825.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité