Niltubacin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3630100 BMLGR3630500
ENZOBMLGR3630100EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLGR3630100 ENZOBMLGR3630500
Niltubacin
Niltubacin
HDAC inhibitor
Synthetic.
Negative control for Tubacin (tubulin acetylation inducer), a highly potent and selective, reversible, cell-permeable inhibitor of HDAC6. Concentration of niltubacin in cell culture experiments typically ranges from 2-20µM.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db0b9eab71d11e3da3861925bb681c3aef1f3061&vid=f4fbc261087379ca1782a78aa7b62a619c63a350&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité