RWJ-60475 (AM)3
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLPR1100001EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLPR1100001
RWJ-60475 (AM)3
RWJ-60475 (AM)3
CD45 inhibitor
RWJ-60475-(AM)3 is a cell-permeable acetoxymethyl (AM) ester of RWJ-60475. The AM esters confer cell membrane permeability and are hydrolyzed by intracellular esterases, trapping the active inhibitor within the cell. The IC50 for the hydrolyzed, active inhibitor is 2 µM.
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/75/45401475.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité