BML-279
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: N-[(1-[4-(2-Oxo-3H-benzimidazol-1-yl)-piperidin-1-yl]-ethyl]quinoline-3-carboxamide
ENZOBMLST3720005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLST3720005
BML-279
BML-279
PLD inhibitor.
Dual phospholipase D1/D2 (PLD1/PLD2) inhibitor in cellular assays (PLD1 IC50=8 nm in Calu-1 cells; PLD2 IC50=42 nm in HEK293-gfpPLD2 cells).
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/41/45401541.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité