Leukotriene E4-20,20,20-d3 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLLE5040050EA 453.2 EUR InStock
ENZOBMLLE5040050
Leukotriene E4-20,20,20-d3 ≥98% (par HPLC)
Leukotriene E4-20,20,20-d3
Prostanoid receptor ligand.
Formule: C₂₃H₃₄D₃NO₅S
MW: 442,6 g/mol
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/43/45401343.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Formulation Solution in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6
Concentration 50 µg/ml
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité