L-α-Phosphatidylinositol-3,4-P2 ≥98% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLPH1060100EA 202.4 EUR InStock
ENZOBMLPH1060100
L-α-Phosphatidylinositol-3,4-P2 ≥98% (par RMN)
L-alpha-Phosphatidylinositol-3,4-P2
Activator of PKC and Akt
Activates Ca²⁺-insensitive PKC isotypes delta, epsilon and eta. Activates Akt/PKB by direct interaction with the Akt PH domain.
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/35/45401435.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (NMR)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité