F(ab’)2 Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®505)
Fournisseur: Biotium
20916-50ULEA 103 EUR InStock
20916-50UL 20916-250UL
F(ab’)2 Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®505)
Anticorps
This is a goat anti-mouse IgG (H L), F(ab’)2 fragment secondary antibody labeled with our superior CF® Dyes and other labels.
  • Available in 14 bright and photostable CF® Dyes, and HRP
  • Biotin, APC, and R-PE conjugates also available
  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®505
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H L)
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité