Tyrphostin AG 1478 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270036M001 ALX270036M005
ENZOALX270036M001EA 55 EUR InStock
ENZOALX270036M001 ENZOALX270036M005
Tyrphostin AG 1478 ≥98% (par HPLC)
Tyrphostin AG 1478
EGFR inhibitor
Potent and selective inhibitor of EGFR (IC50 = 3nM). Reduces EGF-stimulated DNA synthesis in Rat-1 fibroblasts by ~75% at 0.25μM. Blocks EGF-dependent src-family kinase activation and p21/Cip 1/WAF1 induction in A431 cells. Also inhibits H2O2-induced stimulation of amphiregulin expression in rat gastric epithelium (RGM 1) cells.
Formule: C₁₆H₁₄ClN₃O₂
MW: 315,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270914
Numéro CAS: 153436-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité