Aristolochic acid ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270047M025EA 72.6 EUR InStock
ENZOALX270047M025
Aristolochic acid ≥97%
Aristolochic acid
Reversible noncompetitive PLA2 inhibitor.
Phospholipase A2 (PLA2) inhibitor active against the enzymes found in many snake venoms as well as those of human platelets and synovial fluids. Inhibits ionophore-stimulated PLA2 activity in human neutrophils. Has been shown to be nephropathic and carcinogenic.
Isolated from Aristolochia clematis.
Formule: C₁₇H₁₁NO₇
MW: 341,275 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238539
Numéro CAS: 313-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité