1-Methyl-3,4-bis(3-indolyl)maleimide ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270053M005EA 288.2 EUR InStock
ENZOALX270053M005
1-Methyl-3,4-bis(3-indolyl)maleimide ≥98%
1-Methyl-3,4-bis(3-indolyl)maleimide
Negative control for the protein kinase C (PKC)-inhibitory activity.
Formule: C₂₁H₁₅N₃O₂
MW: 341,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236433
Numéro CAS: 113963-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité