Cantharidin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270063M025 ALX270063M100
ENZOALX270063M025EA 102.3 EUR InStock
ENZOALX270063M025 ENZOALX270063M100
Cantharidin ≥98% (par CCM)
Cantharidin
PP2A inhibitor
Potent protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor. At higher concentrations, also inhibits protein phosphatase 1 (PP1).
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00134968
Numéro CAS: 56-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité