HA-100 dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270069M005EA 132 EUR InStock
ENZOALX270069M005
HA-100 dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
HA-100 dihydrochloride
Protein kinase inhibitor
Inhibitor of myosin light chain kinase, cAMP-dependent protein kinase (PKA) and protein kinase C (PKC).
Formule: C₁₃H₁₅N₃O₂S
MW: 277,3421 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209852
Numéro CAS: 84468-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité