1400W dihydrochloride ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 1400W 2HCl, N-(3-(Aminomethyl)benzyl)acetimidamide dihydrochloride
ALX270073M005 ALX270073M025
ENZOALX270073M005EA 93.5 EUR InStock
ENZOALX270073M005 ENZOALX270073M025
1400W dihydrochloride ≥98%
1400W dihydrochloride
iNOS inhibitor
A slow, tight binding and highly selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS/NOS II) in vitro and in vivo. Binds tightly to iNOS with a Kd of 7nM. In contrast, inhibition of nNOS and eNOS is weaker and rapidly reversible with Ki values of 2 and 50µM respectively. Inhibits tumor growth in vivo. Prevents circulatory failure but not organ injury induced by endotoxin. Displays protective effects in oxygen-deprived brain slices.
Formule: C₁₀H₁₅N₃·2HCl
MW: 250,167 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428622
Numéro CAS: 214358-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité