Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ophiobolin A

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270109M001EA 374 EUR InStock
ENZOALX270109M001
Ophiobolin A
Ophiobolin A
Calmodulin antagonist. PDE inhibitor.

Cell permeable antagonist of calmodulin. Inhibits Ca²⁺/calmodulin-dependent phosphodiesterase. Inhibits P-glycoprotein-mediated transport. Exhibits antibacterial, antitumor and nematocidal activities. Phytotoxic.

Isolated from Bipolaris leersia MST-FP107.


Formule: C₂₅H₃₆O₄
MW: 400,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058400
Numéro CAS: 4611-05-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité