Patulin ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270111M001 ALX270111M005 ALX270111M025
ENZOALX270111M001EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX270111M001 ENZOALX270111M005 ENZOALX270111M025
Patulin ≥98% (par HPLC)
Patulin
Inhibitor of protein farnesylation in a cell free assay. Inhibits incorporation of tritiated mevalonate into proteins in whole cells. Mycotoxin with anti-bacterial, potassium uptake inhibitory and possibly carcinogenic activities. Known contaminant of spoiled apples.
Isolated from Penicillium expansum.
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,121 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005858
Numéro CAS: 149-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité