Chlorpromazine hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270171G005EA 82.5 EUR InStock
ENZOALX270171G005
Chlorpromazine hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Chlorpromazine hydrochloride
Antipsychotic working on a variety of receptors in the CNS
Inhibits calmodulin stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase. Dopamine antagonist. D2 antagonist. H1 antagonist. Inhibits TNF-alpha production. Potent PLA2 inhibitor. Inhibits nitric oxide synthase (NOS) in mouse brain and prevents lipopolysaccharide induction of NOS in mouse lung. Antipsychotic.
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂S
MW: 355,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012654
Numéro CAS: 69-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité