bpV(HOpic) ≥90% (par 51V-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270206M005 ALX270206M025
ENZOALX270206M005EA 130.9 EUR InStock
ENZOALX270206M005 ENZOALX270206M025
bpV(HOpic) ≥90% (par 51V-RMN)
bpV(HOpic)
PTP inhibitor, PTEN Inhibitor
Protein phosphotyrosine phosphatase inhibitor.
Formule: K₂[VO(O₂)₂C₆H₄NO₃]
Numéro CAS: 722494-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité