Vinyl-L-NIO ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270216M025EA 495 EUR InStock
ENZOALX270216M025 ENZOALX270216M005
Vinyl-L-NIO ≥95% (par CCM)
Vinyl-L-NIO
Very selective and potent neuronal nitric oxide synthase (nNOS/NOS I) inhibitor.
  • nNOS inhibitor
Clear film in the bottom of the vial.
Soluble in water, 100% ethanol (30mg/ml), DMSO (50mg/ml) or dimethyl formamide (50mg/ml).
Formule: C₉H₁₇N₃O₂·HCl
MW: 235,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 728944-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité