Tyrphostin AG 1024 ≥98% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2-(3-Bromo-5-(tert-butyl)-4-hydroxybenzylidene)malononitrile, AG1024
ALX270217M001 ALX270217M005
ENZOALX270217M001EA 119 EUR InStock
ENZOALX270217M001 ENZOALX270217M005
Tyrphostin AG 1024 ≥98% (par HPLC et méthode UV)
Tyrphostin AG 1024
Specific inhibitor of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and insulin receptor kinases. Induces apoptosis by downregulation of the expression of phospho-Akt1 and Bcl-2. Also increases Bax, p53 and p21 expression.
  • IGF-1 inhibitor
Yellow powder.
Soluble in acetonitrile (5mg/ml), DMSO (8mg/ml), dichloromethane (23mg/ml) or methanol (5mg/ml); insoluble in 100% ethanol.
Formule: C₁₄H₁₃BrN₂O
MW: 305,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179365
Numéro CAS: 65678-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité