DPQ ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270221M001 ALX270221M005
ENZOALX270221M001EA 103 EUR InStock
ENZOALX270221M001 ENZOALX270221M005
DPQ ≥98% (par HPLC)
DPQ
PARP-1 inhibitor
Very potent poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitor.
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₂
MW: 302,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD01866274
Numéro CAS: 129075-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité