(-)-Epigallocatechin gallate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (-)-cis-3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-1(2H)-benzopyran-3-yl Gallate, (2R,3R)-5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, EGCG
ALX270263M010 ALX270263M050
ENZOALX270263M010EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX270263M010 ENZOALX270263M050
(-)-Epigallocatechin gallate ≥98% (par HPLC)
(-)-Epigallocatechin gallate
Inhibitor of NOS, telomerase and Dnmt
Antitumor reagent. Antioxidant. Protects cells from lipid peroxidation and DNA damage induced by reactive free radicals. Inhibits inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II). Chemopreventive anticancer agent. Induces apoptosis in human cancer cell lines. Inhibits MAP kinase mediated signalling pathways. Inhibits angiogenesis. Inhibits telomerase and DNA methyltransferase. Anti-inflammatory agent.
Isolated from green tea.
Formule: C₂₂H₁₈O₁₁
MW: 458,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075940
Numéro CAS: 989-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité