Carnosic acid ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270264M010 ALX270264M050
ENZOALX270264M010EA 83.6 EUR InStock
ENZOALX270264M010 ENZOALX270264M050
Carnosic acid ≥95% (par HPLC)
Carnosic acid
PPARgamma activator. Antioxidant.
Naturally occurring phenolic compound with antioxidant properties. Inhibits lipid peroxidation induced by NADH or NADPH oxidation. Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) activator. Anti-inflammatory. Antimicrobial.
Isolated from Rosmarinus officinalis.
Formule: C₂₀H₂₈O₄
Numéro MDL: MFCD02259459
Numéro CAS: 3650-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité