Daphnetin ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270281M005 ALX270281M025
ENZOALX270281M005EA 49.5 EUR InStock
ENZOALX270281M005 ENZOALX270281M025
Daphnetin ≥97%
Daphnetin
Protein kinase inhibitor
Inhibitor of protein kinases. EGF receptor tyrosine kinase (IC50=7.87 µM), PKA (IC50=9.33 µM), PKC (IC50=25.01 µM). Antioxidant. Antimalarial agent.
Formule: C₉H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00016977
Numéro CAS: 486-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité