Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-AIQ hydrochloride ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270285M005EA 372.9 EUR InStock
ENZOALX270285M005
5-AIQ hydrochloride ≥97% (par HPLC)
5-AIQ hydrochloride
Water-soluble, potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1).

  • PARP-1 inhibitor

Beige to brown powder.

Soluble in water (warm).


Formule: C₉H₈N₂O·HCl
MW: 160,2:36,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 93117-07-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité