Butyrate de sodium
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Acide butyrique, sel de sodium
ENZOALX270301G001EA 232.1 EUR InStock
ENZOALX270301G001
Butyrate de sodium
Butyrate de sodium
Formule: C₄H₇NaO₂
MW: 110,09 g/mol
Point de fusion: 244 °C
Densité: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00002816
Numéro CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité