Sirtinol ≥97% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270308M001 ALX270308M005
ENZOALX270308M001EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX270308M001 ENZOALX270308M005
Sirtinol ≥97% (par RMN)
Sirtinol
SIRT inhibitor
Specific cell permeable inhibitor of the sirtuin family of NAD-dependent deacetylases (ySir2: IC50=48µM; hSIRT1: IC50=60µM; hSIRT2: IC50=58µM) with no effect on human HDAC1. Reported to inhibit Sir2p transcriptional silencing activity in vivo (IC50=25µM) and NAD-dependent histone deacetylase activity of purified recombinant yeast Sir2p (IC50=70µM) and hSIRT2 (IC50=40µM) in vitro.
Formule: C₂₆H₂₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00810186
Numéro CAS: 410536-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité