T0901317 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270309M050EA 232.1 EUR InStock
ENZOALX270309M050 ENZOALX270309M010
T0901317 ≥98% (par CCM)
T0901317
LXR activator
Potent agonist (EC50=50nM) of the orphan nuclear hormone receptor (liver X receptor; LXR). Inhibitor of human sex hormone-dependent cancer cell lines.
Formule: C₁₇H₁₂F₉NO₃S
MW: 481,3327 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412028
Numéro CAS: 293754-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité