Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MC 1293

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 3-(4-Toluoyl-1-methyl-1H-2-pyrrolyl)-N-hydroxy-2-propenamide

ENZOALX270344M005EA 275 EUR InStock
ENZOALX270344M005
MC 1293
MC 1293
HDAC1 inhibitor

Inhibitor of histone deacetylase 1 (HDAC1) (IC50 = 4.5µM) and maize histone deacetylase HD2 (IC50=1.9µM).


Formule: C₁₆H₁₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD04036984
Numéro CAS: 428872-06-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité