Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ratjadone A (synthétique) ≥95%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX270346C002EA 306.9 EUR InStock
ENZOALX270346C002
Ratjadone A (synthétique) ≥95%
Ratjadone A
  • Solution in methanol

Represents a class of natural compounds, which inhibit proliferation in eukaryotes by blocking nuclear export. As potent as leptomycin B (Prod. No. ALX-380-100) and specific for G1/S checkpoint. Cytotoxic secondary metabolite (IC50=50pg/ml in mouse cell line L929) that arrests tumor cells in the G1 phase at remarkably low concentrations (50pg/ml in HeLa cell line KB3.1). Inhibits the binding between the nuclear export signal (NES) of proteins and the chromosome maintenance region protein (CRM1). Anticancer compound. Belongs to the family of orphan ligands which include polyketides like leptomycin B, callystatin A and other related compounds.

Synthetic.


Formule: C₂₈H₄₀O₅
MW: 456,6 g/mol
Numéro CAS: 163564-92-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité