2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270353G025EA 55 EUR InStock
ENZOALX270353G025
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85%
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
PPARgamma inhibitor
  • Low melting temperature solid.
Antagonist of PPARgamma. Binds to PPARgamma with an apparent Kd of 100µM.
Formule: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080480
Numéro CAS: 1675-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité