Tryptanthrin ≥98% (par 1H-RMN, HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270360M005EA 323.4 EUR InStock
ENZOALX270360M005
Tryptanthrin ≥98% (par 1H-RMN, HPLC)
Tryptanthrin
Inhibitor of prostaglandin and leukotriene synthesis.
  • Synthetic
Potent inhibitor of prostaglandin and leukotriene synthesis in various cell lines. Selective inhibitor of cyclooxygenase 2 (COX-2). Inhibitor of inducible nitric oxide synsthase (iNOS; NOS II) expression. Inhibits the production of IFN-gamma and IL-2 after stimulation of Peyer's patch lymphocytes with staphylococcal enterotoxin B (SEB). Inhibits P-glycoprotein (Pgp) (expressed by the MDR1 gene) and reverses doxorubicin (Prod. No. BML-GR319) resistance on breast cancer cells.
Formule: C₁₅H₈N₂O₂
MW: 248,2362 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012073
Numéro CAS: 13220-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité