Pioglitazone ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: 5-(4-(2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazolidine-2,4-dione
ALX270367M001 ALX270367M005
ENZOALX270367M001EA 72.6 EUR InStock
ENZOALX270367M001 ENZOALX270367M005
Pioglitazone ≥97% (par HPLC)
Pioglitazone
PPARgamma activator.
Pioglitazone selectively activates PPARγ-1. It is about one tenth as potent as rosiglitazone (EC₅₀~500 nM for human and mouse PPARγ). In a transactivation assay using COS-1 cells transfected with full length human PPARα and RXRα, pioglitazone and rosiglitazone exhibit low level activation of PPARα at 1 µM and 5.4- and 4.2-fold activation, respectively, at a concentration of 10 µM.
Soluble in DMSO (2.5 mg/ml) or dimethyl formamide (2.5 mg/ml).
Formule: C₁₉H₂₀N₂O₃S
MW: 356,44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00865504
Numéro CAS: 111025-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Confirmed by ¹H-NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité