NU1025
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX270370M025EA 556.6 EUR InStock
ENZOALX270370M025 ENZOALX270370M005
NU1025
NU1025
PARP-1 inhibitor
A potent poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP-1) inhibitor (IC50=400nM) that potentiates the cytotoxicity of various DNA-active agents, including the DNA-methylating compound MTIC, the DNA strand break-inducing drug temozolomide (Prod. No. ALX-420-044), topotecan (Prod. No. ALX-350-133), bleomycin (Prod. No. BML-AP302), and ionizing radiation effective in murine L1210 leukemia cells, CHO, and in a variety of human tumor cell lines.
Numéro CAS: 90417-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité